Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® PV350
Lieferant: DuPont
Tychem®
112-5498EA 0 EUR
112-5498
Chemikalienschutzhandschuhe, Tychem® PV350
Handschuhe
Diese Baumwoll/Jersey-Handschuhe mit PVC-Beschichtung sind extrem langlebig und perfekt für den Defensivschutz gegenüber Chemikalien, Ölen und Fetten.
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Vielseitig einsetzbar
  • Raue Grifffläche
Ideal für allgemeine industrielle Anwendungen.
Standards: EN 388:2016 (3111X), EN ISO 374-1:2016 Typ B (AKLMP), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS); Kat. III