ELISA-Kit für humanes HbA1c (glykiertes Hämoglobin A1c)
Lieferant: G-Biosciences
GENOIT1822EA 1340 EUR
GENOIT1822
ELISA-Kit für humanes HbA1c (glykiertes Hämoglobin A1c)
Tests ELISAs
Das ELISA-Kit für humanes HbA1c (glykiertes Hämoglobin A1c) basiert auf der Technologie des Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).
Eine 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit einem spezifischen Antikörper gegen das Protein von Interesse (HbA1c) beschichtet, welcher das Protein bindet, und dieser wird durch einen biotin-konjugierten Antikörper gegen das Protein von Interesse nachgewiesen. Anschließend wird die Biotin-Gruppe, nach dem Waschvorgang, durch Zugabe von streptavidin-gekoppelter Meerrettichperoxidase (HRP) detektiert. Die mitgelieferten TMB-Substrate werden verwendet, um die HRP-Enzymreaktion zu visualisieren. TMB wird durch HRP katalysiert und zu einem blauen Farbprodukt umgesetzt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung in Gelb umschlägt. Die Dichte der gelben Farbe ist direkt proportional zu der Konzentration des auf der Platte befindlichen Proteins von Interesse.