Lederhandschuhe, uvex top grade 8000
Lieferant: Uvex
uvex top grade
UVEX6029510EA 67 EUR
UVEX6029510 UVEX6029509 UVEX6029511
Lederhandschuhe, uvex top grade 8000
Handschuhe
Diese Schutzhandschuhe sind aus extrem robustem Leder mit atmungsaktivem Baumwoll-Handrücken gefertigt.
  • Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
  • Gute mechanische Abriebfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht) feuchten Werkstücken
  • Sehr guter Tragekomfort
Der Handschuh ist mit Doppelnaht, gummierter Stulpe sowie Innenhand, Zeigefinger, Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Vollleder ausgeführt.
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Montage, Kontrollarbeiten, leichte bis mittlere Metallbearbeitung und Handwerk.
Standards: EN 388:2016 (4144X)