Das Luftstrom ComboKit 1 ist mit einem klar strukturiertem Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömung, Differenzdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Lüftungskanal oder an Lüftungsauslässen ausgestattet.
- Messungen ohne störende Kabel durchführen
- Mit platzsparendem und integriertem Differenzdrucksensor
- Leicht zu transportieren
Komfortabel mit Funksonde, internem Datenspeicher und USB-Anschluss zum Datenexport. Besonders für die Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen geeignet.
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 dP Luftströmungs- und IAQ-Messinstrument inklusive Differenzdrucksensor und 100-mm-Flügelradsondenkopf und Hitzdrahtsensorkopf (Ø 9 mm) zur Verbindung mit dem universellen Bluetooth®-Handgriff.