Hot wire kit, Testo 440
Lieferant: Testo
TEST0563.4400EA 536 EUR
TEST0563.4400
Hot wire kit, Testo 440
Datenlogger
Das Hitzdraht-Set ist mit einem klar strukturierten Messmenü für Volumenstrom, parallele Bestimmung von Luftströmung, und -temperatur in Lüftungskanälen ausgestattet.
  • Absolutdruck-Kompensation, interner Datenspeicher
  • und USB-Schnittstelle für Datenexport
  • Vielseitiges und praktisches integriertes Teleskop mit Skalierung
  • Leichte Durchführung aller Messungen
Besonders für die Langzeitüberwachung von Raumluftqualität und für höchste Flexibilität bei Kanal- und Auslassmessungen geeignet.
Lieferumfang: Lieferung mit testo 440 Hitzdraht-Set, Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messinstrument testo 440 mit internem Speicher und Datenexportfunktion; Hitzdraht-Sonde inklusive Temperatursensor; Festkabel (1,8 m) mit Teleskop (0,85 m); Standardkoffer für testo 440 und eine Probe.