Endo-Agar
Lieferant: Merck
SIALE5399-500GEA 113 EUR
SIALE5399-500G
Endo-Agar
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Dieser Agar ist selektiv und differential für Enterobacter, Escherichia coli und Coliforme, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella.
  • Für die Mikrobiologie
  • pH: 7,5 ±0,2 (25 °C)
Zusammensetzung: Peptischer Verdau von tierischem Gewebe 10,00 g/l, Lactose 10,00 g/l, Dikaliumphosphat 3,50 g/l, Natriumsulfit 2,50 g/l, Fuchsin basisch 0,50 g/l, Agar 15,00 g/l.