Neutralrot 1% in wässriger Lösung, Clin-Tech
Lieferant: KLINIPATH (PL)
Synonyme: Basisrot 52-Amino-8-(dimethylamino)-3-methylphenaziniumchloridN8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazindiamin Monohydrochlorid
VWRK620225EA 21.4 EUR
VWRK620225
Neutralrot 1% in wässriger Lösung, Clin-Tech
Neutralrot
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
Molecular Weight: 288,78 g/mol
MDL: MFCD00012651
CAS-Nummer: 553-24-2
IVDLogo