Industriehandschuhe, uvex unipur 6634
Lieferant: Uvex
uvex unipur
UVEX6032108EA 23 EUR
UVEX6032108 UVEX6032107 UVEX6032109 UVEX6032110
Industriehandschuhe, uvex unipur 6634
Handschuhe
Diese Polyamid-Handschuhe bieten dank der porenfreien NBR-Beschichtung an Innenhand und Fingerspitzen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit. Sie eignen sich ideal für mechanische Anwendungen im Außenbereich.
  • Gute Griffsicherheit in feuchten Bereichen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
Einsatzgebiete: Feinmontage, Präzisionsarbeiten, allgemeine Wartungsarbeiten und Instandhaltung.
Standards: EN 388:2016 (4131X)