Pharmazeutischer Sekundärstandard, Salicylsäure, CRM, Supelco®
Lieferant: Merck
PHR1013-1GEA 62.5 EUR
PHR1013-1G
Pharmazeutischer Sekundärstandard, Salicylsäure, CRM, Supelco®
Standards Organische Standards
Zertifizierte pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zu Pharmakopöe-Primärstandards.
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückführbarkeit auf USP-, EP- (Ph. Eur.) und BP-Primärstandards, wo sie erhältlich sind.
Standards: Nach ISO/IEC 17025:2005 (Klasse A Zertifikat AT-1467), ISO GUIDES 34:2009 (Klasse A Zertifikat AR-1470).