ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex motion light, 6982
Lieferant: Uvex
uvex motion light
UVEX6982.8/45EA 70.7 EUR
UVEX6982.8/45 UVEX6982.8/44 UVEX6982.8/47 UVEX6982.8/46 UVEX6982.8/41 UVEX6982.8/40 UVEX6982.8/43 UVEX6982.8/42 UVEX6982.8/38 UVEX6982.8/48 UVEX6982.8/39
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, uvex motion light, 6982
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe mit breiter, sportlicher Passform und Nubukleder-Obermaterial, einem weich gepolstertem Kragen und einer gepolsterten Lasche, atmungsaktivem Distance-Mesh sowie einer extrem flexiblen Zweidichten-PU-Sohle (rutsch-, abrieb- und schnittfest, öl- und benzinbeständig, kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120 °C). Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen oder Phtalaten.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Optimale Belüftung dank Distance-Mesh Futtermaterial
  • Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
  • Anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz
  • Stahlkappe (200 J)
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand <35 Megaohm
Farbe: Schwarz
Weite: 11
Standards: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; DGUV 112-191; S1, SRC