Atemschutzmasken, silv-Air 8313
Lieferant: Uvex
UVEX8708.313EA 98.9 EUR
UVEX8708.313
Atemschutzmasken, silv-Air 8313
Masken Hygiene-Masken
FFP 3 Faltmasken mit Ausatemventil im neuartigen, formoptimierten Design. Durch den adaptierbaren Nasenbügel und eine rundumlaufende, feinporige Dichtlippe sorgt die Maske für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz.
  • Hydrophobe Materialbeschichtung
  • Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske