Industriehandschuhe, uvex unipur 6631
Lieferant: Uvex
uvex unipur
UVEX6094411EA 27.9 EUR
UVEX6094411 UVEX6094410 UVEX6094406 UVEX6094408 UVEX6094407 UVEX6094409
Industriehandschuhe, uvex unipur 6631
Handschuhe
Diese leichten PA-Schutzhandschuhe mit PU-Beschichtung an Innenhand und Fingerspitzen eignen sich für mechanische Präzisionsarbeiten in trockenen und leicht feuchten Arbeitsumgebungen.
  • Hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
  • Hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • Hohe Flexibilität
  • Sehr gute Passform
Ideal für Feinmontage, Feinmechanik, Kontrollarbeiten und Sortierarbeiten.
Standards: EN 388:2016 (4141X)