Sicherheitsmesser, SECUNORM PROFI25
Lieferant: Martor
233-0210EA 212 EUR
MARO120.000
Sicherheitsmesser, SECUNORM PROFI25
Der automatische Klingenrückzug des SECUNORM PROFI25 garantiert einen guten Schutz vor Schnittverletzungen. Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI25 ist in ein Gehäuse aus Aluminium integriert. Mit seiner robusten Bauweise kann dieser Cutter über einen längeren Zeitraum mit hohen Schnittfrequenzen genutzt werden. Er hat eine Schnitttiefe von ca. 21 mm.
  • Robuster Griff
  • Zweischneidige Klinge
  • Geeignet für Links- und Rechtshänder
  • Mit gefedertem Klingenrückzug, der auf unkontrollierte Bewegungen reagiert, wenn sich der Klingenschieber nicht in der Vorwärtsstellung befindet
Wechseln Sie die Klinge einfach, indem Sie den Kunststoffeinsatz aus dem Griff herausdrücken und die Klinge entweder drehen oder austauschen.
Standards: TÜV-geprüft. Die Klingen sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.