Kopfteil für Atemschutzsystem Versaflo™, M-206 Serie
Lieferant: 3M
Versaflo™
111-2402EA 414 EUR
111-2402
Kopfteil für Atemschutzsystem Versaflo™, M-206 Serie
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Der leichtgewichtige, kompakte und gut ausbalancierte Gesichtsschutz mit komfortabler Gesichtsabdichtung schützt bei Staub, Sprühnebeln und chemischen Vorgängen.
  • Integrierter Schutz vor einer Reihe von Atem-, Gesichts-, Anstoß-, Augen- und Gehörgefahren
  • Erhöhte Kontrolle und Komfort dank Deflektor, der es dem Benutzer ermöglicht, den Luftstrom in das Kopfteil zu lenken
  • Einfach zu warten: Ersatzteile und Zubehör sind schnell, einfach und intuitiv austauschbar
  • Visierdesign kombiniert ausgezeichnete periphere und nach unten gerichtete Sicht mit guter optischer Klarheit
  • Beschichtetes PC-Visier bietet zusätzliche Chemikalien- und Kratzfestigkeit
Empfohlene Branchen: Automobil, Bau, Metallproduktion und -herstellung, Transport.
Der M-206-Gesichtsschutz bietet Schutz für Atemwege, Augen und Gesicht (nach EN 166 Medium Impact). Der Helm verfügt über eine komfortable Allzweck-Gesichtsabdichtung, die vor Staub, Spritzern und beim Umgang mit chemischen Gefahrstoffen schützt. Der Helm M-206 erfüllt die Leistungsanforderungen (TH3) für diesen Produkttyp, wenn er mit bestimmten 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheiten verwendet wird.
Schutzstufen:
NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)