Gelkassette für Tankblot
Lieferant: Biometra
BMET013-301EA 0 EUR
BMET013-301
Gelkassette für Tankblot
Blotting-Kits
Die Kassette besteht aus zwei miteinander verbundenen Kunststoffgittern, die das Gel-Sandwich zusammenhalten und gleichzeitig maximalen Kontakt zwischen dem Gel-Sandwich und dem Puffer erlauben.