VWR® VisiLight® LED70, Hochleistungs-Kaltlichtquelle ohne Lüfter
Lieferant: VWR
VisiLight®
631-1254EA 2230 EUR
631-1256 631-1254 631-1253 631-1249 631-1257 631-1252
VWR® VisiLight® LED70, Hochleistungs-Kaltlichtquelle ohne Lüfter
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese lüfterlose Kaltlichtquelle mit passiver Kühlung und kompaktem, stabilem Aluminiumgehäuse liefert eine optimale und homogene Ausleuchtung der Lichtleiter. Sie eignet sich daher ideal für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen wie Qualitätssicherung, industrielle Endoskopie und Bildverarbeitung sowie Reinraum-Anwendungen. Die Helligkeit übersteigt bei weitem die Helligkeit einer herkömmlichen 250-W-Halogen-Lichtquelle. Voraussichtliche LED-Lebensdauer 50000 Stunden.
  • 1500 lm am Lichtleiterausgang
  • Lüfterlose Passivkühlung, für einen geräuschlosen und vibrationsfreien Betrieb
  • Keine Verschmutzung des Kühlsystems
  • Analoge Helligkeitseinstellung von 0 bis 100% (flackerfrei)
  • Blendschutz durch Lichtleitererkennung
  • Dreifach thermische Absicherung
  • Integriertes Netzteil
  • Optionaler Tragegriff für mehr Flexibilität
B×T×H: 230×283×116 mm
Gewicht: 5,2 kg
* lm = Lichtstrom (Lichtleiter Ø = 9 mm und L = 1 m)