WL-Differentialagar
Lieferant: VWR, part of Avantor
101215AAEA 64.2 EUR
101215AA
WL-Differentialagar
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
WL-Differentialagar wird hauptsächlich zur Isolierung von Bakterien verwendet, die beim Brauen und in industriellen Fermentationsprozessen vorkommen.