Shipping tubes, with screw cap
Lieferant: Semadeni
SEMA6115EA 39.3 EUR
SEMA4452 SEMA3881 SEMA6115 SEMA4453 SEMA4200 215-0221
Shipping tubes, with screw cap
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
PP or LDPE.
  • Very stable and liquid-tight
  • Excellent chemical and temperature resistance up to +130 °C
  • Autoclavable (except for LDPE tube)
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904