Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: KalihydratÄtzkali
HONE30603.9025EA 0 EUR
HONE30603.9025 30603-4X5KG 30603-6X500G 30603-5KG 30603-500G 30603-1KG 30603-6X1KG
Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Siedepunkt: 1,327 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 360 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 85.0 - 100.5 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Aluminium (Al) Max. 10 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total N Max. 0.0003 %