Salpetersäure 2%, Optima® für die Leerkalibration in der ICP
Lieferant: PerkinElmer
|
Achtung
|
PERCN0773120EA
129
EUR
PERCN0773120
Salpetersäure 2%, Optima® für die Leerkalibration in der ICP
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 UN: 3264 ADR: 8,III |