Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in Methanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: KalihydratÄtzkali
89346.260EA 68.5 EUR
89346.260
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in Methanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II