Salpetersäure 10%, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
H262-43EA 135.6 EUR
H262-43 H262-01
Salpetersäure 10%, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Dichte: 1,05 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HNO₃)(g/100 mL) 9.5 - 10.5