Stainless steel, Drahtgewebe mit Rahmen für Gasbrenner
Lieferant: RSG
RSGA247.995EA
83.7
EUR
RSGA247.995
RSGA247.975
RSGA247.955
RSGA247.935
Stainless steel, Drahtgewebe mit Rahmen für Gasbrenner
Stainless steel
Wire mesh with frame
- Stainless steel 1.4301
- mesh: 0.6 x 2.0 mm
- fine mesh centre: Heat resistant stainless steel