HPLC-Säulen, NUCLEODUR® Phenyl-Hexyl
Lieferant: Macherey-Nagel
NUCLEODUR®
MANA760573.40EA 665 EUR
MANA760573.40 MANA760576.30 MANA760589.30 MANA760577.46 MANA760573.46 MANA761985.20 MANA760587.46 MANA760583.40 MANA760587.40 MANA760589.20 MANA760586.30 MANA760579.30 MANA760566.20 MANA760563.30 MANA760583.46 MANA760576.46 MANA760576.40 MANA760578.20 MANA760589.40 MANA761985.30 MANA761987.20 MANA760586.46 MANA760561.40 MANA760586.40 MANA760579.40 MANA760578.30 MANA760588.20 MANA760563.20 MANA760561.46 MANA760575.46 MANA760573.20 MANA760577.20 MANA760588.40 MANA760579.46 MANA761987.30 MANA760583.20 MANA760561.30 MANA760589.46 MANA760587.20 MANA760588.30 MANA760578.40 MANA760566.46 MANA760585.46 MANA760573.30 MANA760576.20 MANA760568.20 MANA760566.40 MANA760577.30 MANA760578.46 MANA761986.20 MANA761986.30 MANA760563.46 MANA760583.30 MANA760561.20 MANA760588.46 MANA760586.20 MANA760579.20 MANA760587.30 MANA760577.40 MANA760566.30 MANA760563.40 MANA760565.20
HPLC-Säulen, NUCLEODUR® Phenyl-Hexyl
Chromatographiesäulen
NUCLEODUR® Phenyl-Hexyl ist eine phenylhexyl-modifizierte Silica-Phase mit Multi-Endcapping für die HPLC.
  • Hochreines, sphärisches Kieselgel
  • Hydrophobe RP mit aromatischer Selektivität
  • Auf hydrophoben und π-π-Wechselwirkungen basierender Trennmechanismus
Mit dem auf zwei Retentionsmechanismen basierenden Trennprinzip ist NUCLEODUR® Phenyl-Hexyl eine Alternative zu klassischen C18-Modifikationen. Somit eignet sich diese Phase gut für aromatische und ungesättigte Verbindungen wie aromatische Säuren, Steroide und Flavonoide – auch für den LC-MS-Nachweis.
EC-Vorsäulen werden für analytische EC-Säulen mit dem Vorsäulenhalter Column Protection System (554-5851) verwendet.