Diese Gurte sind je nach Einsatzzweck in unterschiedlichen Ausführungen und unterschiedlicher Ausstattung erhältlich.
- Gegossener Verbindungsmittelhalter
- Verdeckte Kennzeichnungsetiketten und i-Safe™
- Revolver™ Rumpflängeneinstellung
- Repel™ Gurtband-Beschichtung
- Selbstaufrichtender D-Ring am Rücken
- Eingebaute Absturzanzeiger
- Integrierte Schlaufen zur Vermeidung eines Hängetraumas
Der Mehrzweck-Auffanggurt umfasst in der Regel vorne und hinten mehrere Befestigungspunkte zur Absturzsicherung, was das Arbeiten in einer Vielzahl von Situationen ermöglicht. Einstellbar an Brust und Beinen.
Auffanggurt zur Arbeitsplatzpositionierung mit Haltegurt umfasst D-Ringe an den Hüften und integrierte Hüftpolster zur zusätzlichen Unterstützung der Lendenwirbelsäule. Zur Verwendung mit Stangengurten oder Verbindungsmitteln zur Arbeitsplatzpositionierung, die ein freihändiges Arbeiten ermöglichen. Einstellbar an Brust, Hüfte und Beinen.
DBI-SALA® Duo-Lok™ Schnellverschluss, wird zum Einstellen verwendet.
Standards: EN 361, EN 1497