Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Sie suchten nach: Deckel
89  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"89"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Tiegel-Deckel, Für Ø: 45 mm, Porzellan
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Exikkator, Lid, VWR®, Tubulated NS 24/29, Nenngröße: 200 DN
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Deckel 400×300, 80 kg Ladekapazität
Artikel-Nr: (94001-0230)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Polystyrene lid suitable for use with J.T.Baker® 384 and 96 SW.
VE: 1 * 100 ST
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear plain lids for desiccators. Lids have either knob or NS-connection for stop cork (Novus) or thread connection fo...
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, clear borosilicate glass, 3.3. Suitable for WERTEX type vacuum desiccators.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilicate glass.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas.
Lieferant: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Beschreibung: Tiegel-Deckel, Für Ø: 84 mm, Quartz
Artikel-Nr: (36067.KT)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Tiegel-Deckel, Für Ø: 27 mm, Molybdän
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Tray covers in various standard materials.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Tiegel-Deckel, Für Ø: 40 mm, Edelstahl
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Nunc™, Deckel für Mikrotiterplatten, Deckel, PS, mit abgeschnittenen Ecken, Kondensationsringen und Verdunstungsbarriere, zur Verwendung mit 96 MicroWell™-Platten, Klar, Steril
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 89
no targeter for Bottom