D(+)-Galactose ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
J15995.A7EA 1284 EUR
J15995.A7 J15995.A1
D(+)-Galactose ≥99%
D(+)-Galactose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 164…168 °C
Dichte: 1,50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151230
CAS-Nummer: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC) ≥99.0%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.5%
Loss on Drying ≤0.5%
Optical Rotation (c=4 in H₂O and NH₃) ≥77°