Dextran, M.W. 60000 - 90000, ultrarein
J14495.22EA
80.7
EUR
J14495.22
J14495.A1
Dextran, M.W. 60000 - 90000, ultrarein
Dextran
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130935 CAS-Nummer: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Residue on Ignition | ≤1.9% |
Loss on Drying | ≤7.0% |
pH (6% w/v in KCl) | 4.5 - 7.0 |