Mikroküvette, Hb 301, HemoCue®
Lieferant: Radiometer
HemoCue®
RADC111801EA 0 EUR
RADC111801
Mikroküvette, Hb 301, HemoCue®
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
HemoCue Hb 301 bietet einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ergebnisse in Laborqualität ohne Kompromisse bei der Genauigkeit, selbst in anspruchsvollen Klimazonen mit hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.
Optimiert für das Anämie-Screening in der Primärversorgung und bei Blutspenden.
Verpackung: Fläschchen (4) mit 50 Mikroküvetten