Laborgefrierschrank MediLine, LGv 5010
Lieferant: Liebherr
LIEBLGV5010EA 2899 EUR
LIEBLGV5010
Laborgefrierschrank MediLine, LGv 5010
Der LGv 5010 von Liebherr ist ein Laborgefrierschrank mit großem Volumen. Der LGv 5010 ist von der MediLine Laborreihe von Liebherr. Dieses Laborgefriergerät ist für die Verwendung in konstant, anspruchsvollen Arbeitsumgebungen ausgelegt. Dieser Gefrierschrank ist mit einem R485 Interface ausgestattet. Die von ihm aus dem Kühlkreislauf gesammelte Wärmeenergie ermöglicht einen sanften, automatischen Abtauprozess und verhindert die Eisbildung.
  • Die fortschrittliche, elektronische Steuerung verfügt über eine Vielzahl an optischen und akustischen Fehleralarmen und kann drei Alarmereignisse speichern
  • Maximale Temperaturschwankung: 4,9 °C
  • Frostfreie Technologie, automatische Abtaufunktion
  • Elektronische Steuerung (kann im Temperaturbereich eingestellt werden)
  • Temperatur wird über ein fortschrittliches, digitales, elektronisches Display angezeigt
  • Optische und akustische Fehleralarme (hohe/niedrige Temperatur und offene Tür)
  • Integrierter Datenspeicher, speichert drei Alarmereignisse
  • Verwendet ein umweltfreundliches Kältemittel, R 290
  • Läuft auf feststellbaren Rollen
  • Netzschalter mit Sicherheitsfunktion, um ein versehentliches Ausschalten zu verhindern muss der muss der Schalter 5 Sekunden lang gedrückt werden