1,3-Dibutyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS05925.5EA 0 EUR
SILNSILS05925.5 SILNSILS05925.25 SILNSILS05925.100
1,3-Dibutyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
1,3-Dibutyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan
Formel: C₁₂H₃₁NSi₂
Molecular Weight: 245,56 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 82356-80-7
UN: 3267
ADR: 8,I