2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Brom-3-methyl-2-pyridylamin5-Brom-3-methylpyridin-2-amin2-Amino-5-brom-3-picolin
MAYBXBX00112EAEA 0 EUR
MAYBXBX00112EA MAYBXBX00112.50 MAYBXBX00112.1
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187,04 g/mol
MDL: MFCD00068232
CAS-Nummer: 3430-21-5