2-Fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALF15250-100GEA
158
EUR
SIALF15250-100G
SIALF15250-10G
2-Fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Fluoropyridine
Formel:
C₅H₄FN Molecular Weight: 97,09 g/mol Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa) Dichte: 1,129 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006224 CAS-Nummer: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN: 1993 ADR: 3,III |