Nicotinsäure (Niacin)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyme: Vitamin B3Pyridin-3-carbonsäure3-PyridincarbonsäureNiacin3-Picolinsäure
EHERC15521000EA 34 EUR
EHERC15521000
Nicotinsäure (Niacin)
Nicotinsäure (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 142 °C
Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006391
CAS-Nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 12,06612