L(+)-Ascorbinsäure
Lieferant: Merck
Synonyme:
L-Threoascorbinsäure
, Acidum ascorbicum
, Vitamin C
47863.EA
27.9
EUR
47863.
L(+)-Ascorbinsäure
L(+)-Ascorbinsäure
Formel:
C₆H₈O₆ Molecular Weight: 176,13 g/mol Siedepunkt: 553 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 190…192 °C Dichte: 1,694 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064328 CAS-Nummer: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 13,00837 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...