Nickelsulfid ≥99,9% (metals basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
35661.09EA 83.1 EUR
35661.09 35661.30 35661.18
Nickelsulfid ≥99,9% (metals basis)
Nickelsulfid
Formel: Ni₃S₂
Molecular Weight: 240,21 g/mol
Schmelzpunkt: 797 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00217044
CAS-Nummer: 12035-72-2
EINECS: 234-829-6
UN: 3077
ADR: 9,III