Zinksulfat

Lieferant: U.S. Pharmacopeia
Gefahr

USPH1724769EA 361 EUR
USPH1724769
Zinksulfat
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161,45 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR