Zinkfluorid, Sigma-Aldrich®
Synonyme:
Zinkdifluorid
SIAL01158-30KG-HEA
1690
EUR
SIAL01158-30KG-H
Zinkfluorid, Sigma-Aldrich®
Zinkfluorid
Formel:
F₂Zn Molecular Weight: 103,39 g/mol Siedepunkt: 1500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 910…930 °C Dichte: 4,95 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011298 CAS-Nummer: 7783-49-5 EINECS: 232-001-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...