Kupfer(II)oxid
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Kupferoxid
HONE12845.9050EA 0 EUR
HONE12845.9050
Kupfer(II)oxid
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Molecular Weight: 79,55 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1326 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674