Dehydrated culture media, ITC broth base
Lieferant: Merck
SIAL17156-500GEA 172 EUR
SIAL17156-500G
Dehydrated culture media, ITC broth base
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
ITC broth base can be used for the selective enrichment, enumeration of Y. enterocolitica.
  • Final pH: 6,9 ±0,2 (25 °C)
Standards: Meets the specification of ISO 10273:2003.