1,8-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL282537-1GEA 154 EUR
SIAL282537-1G
1,8-Dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,8-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
Molecular Weight: 156,23 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 569-41-5
EINECS: 209-314-4