2,6-Naphthalindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Naphthalin-2,6-dicarbonsäure
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL523763-5GEA 82.2 EUR
SIAL523763-5G
2,6-Naphthalindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Naphthalindicarbonsäure
Formel: C₁₂H₈O₄
Molecular Weight: 216,19 g/mol
Siedepunkt: 422 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 366…368 °C
MDL: MFCD00004105
CAS-Nummer: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0