Digadoliniumtrioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Gadolinium(III)oxid

SIAL48220-25GEA 105 EUR
SIAL48220-25G
Digadoliniumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Digadoliniumtrioxid
Formel: Gd₂O₃
Molecular Weight: 362,5 g/mol
Schmelzpunkt: 2410 °C
Dichte: 7,407 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR