Digadoliniumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Gadolinium(III)oxid
SIAL203297-5GEA 184 EUR
SIAL203297-5G
Digadoliniumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Digadoliniumtrioxid
Formel: Gd₂O₃
Molecular Weight: 362,5 g/mol
Schmelzpunkt: 2410 °C
Dichte: 7,407 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9