Digadoliniumtrioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Gadolinium(III)oxid

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12167.0005EA 27.3 EUR
1.12167.0005
Digadoliniumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Digadoliniumtrioxid
Formel: Gd₂O₃
Molecular Weight: 362,5 g/mol
Schmelzpunkt: 2410 °C
Dichte: 7,407 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2330 °C
Molar Mass 362.49 g/mol
Density 7.4 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR