Digadoliniumtrioxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Gadolinium(III)oxid
11289.14EA 136 EUR
11289.14 11289.36 11289.22
Digadoliniumtrioxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Digadoliniumtrioxid
Formel: Gd₂O₃
Molecular Weight: 362,5 g/mol
Schmelzpunkt: 2330 °C
Dichte: 7,407
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9