Erbium(III)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: ErbiumoxidDierbiumtrioxid
44668.18EA 223.6 EUR
44668.18 44668.09
Erbium(III)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Erbium(III)oxid
Formel: Er₂O₃
Molecular Weight: 382,52 g/mol
Schmelzpunkt: 2400 °C
Dichte: 8,64
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010991
CAS-Nummer: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7