Cer(IV)oxid

Synonyme: Cerdioxyd

43136.14EA 0 EUR
43136.14
Cer(IV)oxid
Cer(IV)oxid
Formel: CeO₂
Molecular Weight: 172,11 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2000 °C
Dichte: 7,13 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00010933
CAS-Nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR