Cer(IV)oxid ≥96% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cerdioxyd
40581.A1EA
356
EUR
40581.A1
40581.30
Cer(IV)oxid ≥96% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Cer(IV)oxid
Polishing and deColourizing glass, in heat-resistant alloy coatings, or infrared filters to prevent reflection, and as a catalyst for organic reactions
Formel:
CeO₂ Molecular Weight: 172,11 g/mol Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2600 °C Dichte: 7,132 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010933 CAS-Nummer: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 12,02035 |