Cer(IV)oxid 2oz (57g) Polierpaste
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cerdioxyd
39802.LAEA
80.1
EUR
39802.LA
Cer(IV)oxid 2oz (57g) Polierpaste
Cer(IV)oxid
Polishing compound for IR crystal windows
Formel:
CeO₂ Molecular Weight: 172,11 g/mol Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2000 °C Dichte: 7,13 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010933 CAS-Nummer: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 12,02035 |